Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ linksseitig F740h mit 5 Einlegeböden
Description
- Klassische LED-Anzeige
- Grüne Kühlflüssigkeiten
- Luftgekühlt
- Griff: Linke Seite
- 5 Einlegeböden innen
- 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
- Volumen: 740 l (26,1 Fuß3)
- Verbraucht 11,8 kWh/Tag (grün; -80 °C; 230 V))
- Kann bis zu 57.600 Kassetten aufnehmen
- Abkühldauer auf -80 °C: Bis zu 4 h 10 min
- Innenseite: Edelstahl
- Außenabmessungen: Pulverbeschichteter Stahl
- Polyurethanschaum, Vakuum-Isolationsauskleidung
- 5 Fächer mit 3 isolierten und versiegelten Innentüren
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 740 l |
| Temperatur (Sollwert) | Abkühldauer auf -80 °C: 4 h 10 min |
| Ausführung der Tür | Versiegelt, isoliert |
| Innentüren | 3 |
| Scharnierseite | Rechts |
| Isolierung | Vakuum, Polyurethanschaum |
| Innen | Edelstahl |
| Oberflächenbehandlung außen | Pulverbeschichteter Stahl |
| Einschübe | 5 |
| Display | LED |
| Show More |