Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ linksseitig F740h mit 5 Einlegeböden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7184416
Click to view available options
Notversorgungssysteme:
CO2 (werkseitig installiert)
LN2 (werkseitig installiert)
Nicht verfügbar
Datenschreiber:
Nein
Standard
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15977085
Marke: Eppendorf™ F740342031
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Tiefkühlschrank mit 5 Einlegeböden verfügt über eine Außentür mit linkem Griff
  • Klassische LED-Anzeige
  • Grüne Kühlflüssigkeiten
  • Luftgekühlt
  • Griff: Linke Seite
  • 5 Einlegeböden innen
  • 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
  • Volumen: 740 l (26,1 Fuß3)
  • Verbraucht 11,8 kWh/Tag (grün; -80 °C; 230 V))
  • Kann bis zu 57.600 Kassetten aufnehmen
  • Abkühldauer auf -80 °C: Bis zu 4 h 10 min
  • Innenseite: Edelstahl
  • Außenabmessungen: Pulverbeschichteter Stahl
  • Polyurethanschaum, Vakuum-Isolationsauskleidung
  • 5 Fächer mit 3 isolierten und versiegelten Innentüren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 740 l
Temperatur (Sollwert) Abkühldauer auf -80 °C: 4 h 10 min
Ausführung der Tür Versiegelt, isoliert
Innentüren 3
Scharnierseite Rechts
Isolierung Vakuum, Polyurethanschaum
Innen Edelstahl
Oberflächenbehandlung außen Pulverbeschichteter Stahl
Einschübe 5
Display LED
Wassergekühlt Nein
Abmessungen (T x B x H) außen 91,5 x 109,9 x 197,3 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 62,1 × 86,5 × 139 cm
Datenschreiber Nein
Parameter-Verriegelung Mit Kennwortschutz
Notversorgungssysteme CO2 (werkseitig installiert)
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
Energieverbrauch Verbrauch: 11,8 kWh/Tag
Kältemittel R290 / R170
Aufnahmevermögen Proben (57.600)