Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h rechts mit 5 Einlegeböden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15937115
Change view
Click to view available options
Notversorgungssysteme:
CO2 (werkseitig installiert)
LN2 (werkseitig installiert)
Nicht verfügbar
Datenschreiber:
Nein
Standard
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Notversorgungssysteme Datenschreiber unitSize
15937115 LN2 (werkseitig installiert) Standard 1 Stück
15997085 CO2 (werkseitig installiert) Nein 1 Stück
15977095 LN2 (werkseitig installiert) Nein 1 Stück
15957105 CO2 (werkseitig installiert) Standard 1 Stück
15917085 Nicht verfügbar Standard 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 15937115
Marke: Eppendorf™ F740345041
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Tiefkühlschrank mit 5 Einlegeböden verfügt über eine Außentür mit rechtem Griff
  • Klassische LED-Anzeige
  • Grüne Kühlflüssigkeiten
  • Luftgekühlt
  • Griff: Rechte Seite
  • 5 Einlegeböden innen
  • 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
  • Volumen: 740 l (26,1 Fuß3)
  • Verbraucht 11,8 kWh/Tag (grün; -80 °C; 230 V))
  • Kann bis zu 57.600 Kassetten aufnehmen
  • Abkühldauer auf -80 °C: Bis zu 4 h 10 min
  • Innenseite: Edelstahl
  • Außenabmessungen: Pulverbeschichteter Stahl
  • Polyurethanschaum, Vakuum-Isolationsauskleidung
  • 5 Fächer mit 3 isolierten und versiegelten Innentüren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 740 l
Temperatur (Sollwert) Abkühldauer auf -80 °C: 4 h 10 min
Ausführung der Tür Versiegelt, isoliert
Innentüren 3
Scharnierseite Links
Isolierung Vakuum, Polyurethanschaum
Innen Edelstahl
Oberflächenbehandlung außen Pulverbeschichteter Stahl
Einschübe 5
Display LED
Abmessungen (T x B x H) außen 91,5 x 109,9 x 197,3 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 62,1 × 86,5 × 139 cm
Datenschreiber Standard
Notversorgungssysteme LN2 (werkseitig installiert)
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
Energieverbrauch Verbrauch: 11,8 kWh/Tag
Kältemittel R290 / R170
Aufnahmevermögen Proben (57.600)