Learn More
Thermo Scientific™ Cryofuge™ 8 und 16 Zentrifugen für Blutbankanwendungen
Die erhöhte Kapazität von 16 x 500-ml-Blutbeuteln und das anwenderfreundliche Design machen die Arbeit mit großen Volumina einfacher und bequemer, da diese Zentrifugen die bereits von Ihnen validierten Protokolle verwenden.
Spezifikation
| Reglertyp | Centri-Touch Touchscreen |
|---|---|
| Abmessungen (H x B x T) | 39.9 x 32.1 x 35.4 in. (101.5 x 81.6 x 90.0 cm) |
| Produktlinie | Thermo Scientific™ |
| Gekühlt | Yes |
| Standards | EN 61010-1 3rd Edition, IEC 61010-2-020 3rd Edition, IEC 61010-2-101 3rd Edition, EN 61326-1 Class B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN ISO 14971, EN ISO 13485 |
Beschreibung
Ihre verbesserte Ergonomie und ihr kompaktes Design sowie das schnelle Einrichten rückführbarer, reproduzierbarer Läufe machen die NEUEN Thermo Scientific™ Cryofuge™ 8 und 16 Zentrifugen für Blutbankanwendungen zur besten Wahl für eine vereinfachte Blutverarbeitungsproduktivität.
- Auto-Door™ Funktion: Öffnen und schließen Sie den Zentrifugendeckel ganz einfach automatisch per Knopfdruck.
- Auto-Lid™ Funktion: Sofortiges Öffnen und Schließen des Rotors mit Deckellagerung.
- Centri-Touch™ Schnittstelle: Das helle, gut sichtbare und handschuhfreundliche Display vereinfacht die Eingabe der Laufparameter und wird durch die Thermo Scientific™ Centri-Cross™ Funktion zum Konvertieren Ihrer bestehenden Protokolle noch weiter verbessert.
- ACE™ Funktion (Accumulated Centrifugal Effect): Passen Sie automatisch die Laufzeit an, um Beschleunigungs- und Bremsschwankungen zu eliminieren, die anderenfalls eine unvollständige Trennung von Thrombozyten zur Folge haben könnten.
- Eco-Spin™ Technologie: Profitieren Sie von Energieeinsparungen von bis zu 64 % durch Rotoren mit Windschutz
Cryofuge Zentrifugen sind in zwei Ausführungen erhältlich und bieten die Flexibilität, Rotoren mit höherer Kapazität oder Rotoren zu wählen, die bestehenden Arbeitsabläufen entsprechen. Wählen Sie für den Blutverarbeitungsbedarf mit normalem bis mittlerem Durchsatz die Cryofuge 8 Zentrifuge, die eine Kapazität von 6 x 550 ml-Blutbeuteln bietet und bei Verwendung desselben Bechersystems auf 8 x 550 ml-Beutel aufgerüstet werden kann. Die Cryofuge 16 Zentrifuge ist mit einer Kapazität von 12 x 500 ml auf einen Blutverarbeitungsbedarf mit hohem Durchsatz ausgelegt und kann bei Verwendung derselben Becherauswahlen auf 16 x 500 ml-Blutbeutel aufgerüstet werden. Alle Modelle erfüllen die neuesten globalen Sicherheits- und Compliance-Standards.
Garantie
2 Jahre für Gerät; 5 Jahre für Antriebsstrang (Motorwelle und Antrieb),, 5 Jahre für Kühlelement
Spezifikation
| Centri-Touch Touchscreen | |
| Thermo Scientific™ | |
| EN 61010-1 3rd Edition, IEC 61010-2-020 3rd Edition, IEC 61010-2-101 3rd Edition, EN 61326-1 Class B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN ISO 14971, EN ISO 13485 | |
| Blood Banking Centrifuge | |
| UL, FDA listed, CE Marked for Medical Devices Directive 93/42/EEC | |
| Refrigeration off when door opens, Eco-Spin windshielded rotors | |
| Multilingual selection, on-board training videos, user logging, user lock-out, automatic door opening, automatic rotor ID, on-screen display for imbalance, over temperature, stainless steel chamber, guidance display for error messages |
| 39.9 x 32.1 x 35.4 in. (101.5 x 81.6 x 90.0 cm) | |
| Yes | |
| -20°C to +40°C, adjustable to 1°C | |
| 99 hours 59 min 59 sec (1 sec increments) | |
| DuraFlex high torque brushless drive technology | |
| 2 years unit, 5 years power-train (motor shaft and drive), 5 years refrigeration | |
| 11 accel, 12 decel, multiple emulation profiles |