Learn More
Thermo Scientific™ Kryoboxen
Artikelnummer. 11771569 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 Fläschchen
4 Flaschen
CryoPlus 1,2,3,4
CryoPlus Racks
Faserplatten -Box
Kryoboxen
Typ:
Edelstahl, PVDF
Gestell, vertikal; flüssige Phase
Hartfaserkarton-Boxen
Papptrennvorrichtung
Aufnahmevermögen:
Boxen
Kryogene Boxen
Fläschchenkapazität:
25
40
81
100
300
Packungsgröße:
1 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Typ Aufnahmevermögen Fläschchenkapazität Packungsgröße
11771569 CryoPlus 1,2,3,4 Hartfaserkarton-Boxen Boxen 81 1 Stück
15853600 Faserplatten -Box Papptrennvorrichtung Boxen 25 1 Stück
11804550 CryoPlus Racks Papptrennvorrichtung Boxen 100 1 Stück
10222240 2 Fläschchen Hartfaserkarton-Boxen Kryogene Boxen 100 1 Stück
15162784 4 Flaschen Hartfaserkarton-Boxen Boxen 100 1 Stück
10465245 Kryoboxen Papptrennvorrichtung Boxen 40 1 Stück
11781569 Kryoboxen Papptrennvorrichtung Boxen 81 1 Stück
10752454 CryoPlus 1,2,3,4 Hartfaserkarton-Boxen Boxen 40 1 Stück
15126443 CryoPlus 1,2,3,4 Hartfaserkarton-Boxen Boxen 81 1 Stück
11814550 CryoPlus 1,2,3,4 Edelstahl, PVDF Boxen 100 1 Stück
11839700 CryoPlus 1,2,3,4 Gestell, vertikal; flüssige Phase Boxen 300 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11771569 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 4000193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.99 €
    25.10 € / 1 Stück
    Sparen 2.89 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den Gebrauch bei der Thermo Scientific CryoPlus LN2-Kryokonservierung
Für den Gebrauch bei der Thermo Scientific CryoPlus LN2-Kryokonservierung
Optimierung der Lagerkapazität mit Thermo Scientific Kryoboxen.
Kryoboxen aus Karton
  • Vertikal (2 ml mit 100 Unterteilungen)
  • Quadratisch (2, 4 oder 5 ml mit 100 Unterteilungen)
  • Dreieckig (2, 4 oder 5 ml mit 81 Unterteilungen)
Boxen aus Polycarbonat
  • Vertikal (2 ml mit 100 oder 81 Unterteilungen)
  • Quadratisch (2 ml mit 100 oder 81 Unterteilungen; 4 ml mit 81 Unterteilungen)
Edelstahl-Boxen†
  • Quadratisch (2 oder 4 ml)
  • Dreieckig (2 ml)
†Im Lieferumfang der Edelstahl-Boxen sind keine Zellteiler enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Hartfaserkarton-Boxen
Kapazität (angloamerikanisch) 7,06 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 2 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) CryoPlus 1,2,3,4
Enthält 81-cell Divider
Fläschchenkapazität 81
Aufnahmevermögen Boxen