Learn More
Scilabub™ Kryo-Handschuh
Artikelnummer. p-8000440
Change view
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. Größe unitSize
11883831 M 1 Paar
11893831 L 1 Paar
11883801 S -
3 options
Artikelnummer. 11883831
Marke: Scilabub™ GLO/CMM
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Frosters™ Kryohandschuhe aus Polyimid wurden speziell für die Handhabung von sehr kalten Objekten entwickelt, dabei handelt es sich typischerweise um Objekte, die in der Dampfphase von Flüssigstickstoff (von -120 bis -190 °C) gelagert werden.
Die mittlere Schicht besteht aus spezieller Polyolefin/Polyester-Mikrofaser, die bei der Wärmedämmung fast doppelt so effektiv ist wie eine ähnliche Daunenstärke. Dadurch wird die Wärmeübertragung minimiert, ohne dass sie dick und unbequem sind. Die Innenschicht besteht aus Baumwolle für bequemen Tragekomfort. Sie sind in den EN 420-Größen hergestellt und wurden gemäß EN 388 (2, X, 2, X) und EN 511 -Kontaktkälte 2, konvektive Kälte 2, Flexibility PASS getestet. Vermeiden Sie den Kontakt mit Produkten auf Alkoholbasis. Um die Masse um die Finger zu reduzieren, wurden die Stichlöcher nicht versiegelt. Bei normaler Verwendung ist dies kein Problem. Die Handschuhe dürfen jedoch nicht in Flüssigstickstoff getaucht werden, und es ist nicht ratsam, sie über -80 °C zu verwenden. Sie sind sehr langlebig und bewahren ihre Flexibilität (versteifen allerdings etwas) für lange Zeiträume in kalten Atmosphären. Außenmaterial aus Polyimid, Polyolefin mit etwas Polyester als Füllung und Baumwoll-Futter. Hergestellt nach EN511. Entwickelt für den Umgang mit sehr kalten Objekten, typischerweise solche, die in der Dampfphase von Flüssigstickstoff (im Bereich von 120 ° bis 190 °C) gelagert werden.
Spezifikation
Farbe Blau
Material Gewebe
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Kryo-Handschuhe
Größe M
Sterilität Unsteril
Menge 1 Packung
Beständig gegen Wasser