Learn More
Sperian™ Kryo-Handschuhe
Artikelnummer. 12201448
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
9
10
11
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12201448 9 1 Stück
11876920 11 1 Stück
12201458 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12201448 Lieferant Sperian™ Lieferanten-Nr. 205868509
Menge Preis
1 73.40 € / 1 Stück
10 48.59 € / 1 Stück
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schutz vor kleinen Tropfen flüssigen Gases bis -170 °C. Sperian™ Honeywell™ Kryohandschuhe sind durchgehend mit 2 Schichten Aluminium/Fleece gefüttert.
  • Wasserabweisendes Rindsleder mit Silikon
  • Gunn Cut, Flügeldaumen, griffiger Stil
  • Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger
  • 200 mm Manschette aus Spaltleder
  • Velcro™ Klettverschluss an der Seite der Handfläche
  • Manschette bietet einen guten Schutz des Unterarms vor mechanischen Gefahren und begrenzt das Risiko eines Eindringens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kryohandschuhe
Größe 9
Länge (metrisch) 400 mm