Learn More
Sperian™ Kryo-Handschuhe
Artikelnummer. p-8010164
Click to view available options
Größe:
9
10
11
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11876920
Marke: Sperian™ 205868511
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schutz vor kleinen Tropfen flüssigen Gases bis -170 °C. Sperian™ Honeywell™ Kryohandschuhe sind durchgehend mit 2 Schichten Aluminium/Fleece gefüttert.
  • Wasserabweisendes Rindsleder mit Silikon
  • Gunn Cut, Flügeldaumen, griffiger Stil
  • Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger
  • 200 mm Manschette aus Spaltleder
  • Velcro™ Klettverschluss an der Seite der Handfläche
  • Manschette bietet einen guten Schutz des Unterarms vor mechanischen Gefahren und begrenzt das Risiko eines Eindringens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kryohandschuhe
Größe 11
Dicke (metrisch) 1,1/1,3 mm
Beständig gegen Widerstandsfähig gegenüber leitender Kälte: 2, widerstandsfähig gegenüber Kontaktkälte: 2
Reißfestigkeit 2
Länge (metrisch) 400 mm