Learn More
Taylor Wharton™ PHASENSEPARATOR 3/8'MNPT bis 240 Liter
Artikelnummer. 11718539
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
3/8 in. MNPT
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11718539
Marke: Taylor Wharton™ 11938C80
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellinformation
GrößeMetrisch
Spezifikation
Typ Kryo-Phasenabscheider
Zur Verwendung mit (Geräte) 3/8 in. MNPT
Außenlänge (angloamerikanisch) 2,75 in.
Außenlänge (metrisch) 69,9 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,375 in.
Durchmesser (metrisch) 34,9 mm