Learn More
Thermo Scientific™ Tiefkühltruhen für die Kryolagerung
Halten Sie gleichmäßige Temperaturen von −140 ° und −150 °C (sicher unterhalb der Glasübergangstemperatur −130 °C von Wasser).
Specifications
Typ Mechanical Cryogenic
Schrankmaterial Heavy-gauge Steel
Isolierung Polyurethane Foam
Zertifizierung/Konformität CE
Modell Chest, Thermo Scientific
View More Specs
Description
Description
Halten Sie mit Thermo Scientific™ Tiefkühltruhen für die Kryolagerung gleichmäßige Temperaturen von −140 ° und −150 °C (sicher unterhalb der Glasübergangstemperatur −130 °C von Wasser). Diese Tiefkühlgeräte bieten mechanische Kryokonservierung für die Langzeitlagerung biologischer Proben und sind sicherer und praktischer als LN2-Systeme.
Merkmale:
  • Gewährleisten im Vergleich zu LN2-Dampfsystemen eine optimale Temperaturverteilung.
  • Die Lebensfähigkeit von Zellen ist besser, da keine biologisch relevanten thermischen Reaktionen stattfinden
  • Das System bietet manuelles Abtauen
Kühlsystem:
  • Hochwertige Kältemittelgemisch-Autokaskade mit luftgekühltem Orbitalkompressor
  • Verdampfer in Abwärtsrichtung
  • Leistungsstarker luftgekühlter Kondensator mit zwei Ventilatoren
  • Waschbarer Kondensatorfilter
InterLogic™ Mikroprozessorsteuerung:
  • Dateneingabe über Sensortasten; digitale Anzeige aller Funktionen
  • Schlüsselschalter für Hauptstromversorgung und Alarm für Sollwertüberwachung
  • Sollwerte sind in 1 °C-Schritten einstellbar
  • Unabhängige Betriebstemperatur und Alarmfunktionen beim Über- bzw. Unterschreiten von Grenzwerten
Alarmsystem
  • Stromausfall bzw. Temperaturabweichung löst akustischen und visuellen Alarm aus
  • Automatische Störungsüberwachung erkennt Temperaturabweichungen über Alarmgrenzwerte hinaus
  • Das System umfasst einen einstellbaren Sicherheitsalarm mit automatischem kontinuierlichem Batterie-Notstromversorgungssystem und digitaler Batterieladestandsanzeige
  • Das System verfügt über eine RS-232-Schnittstelle mit Systemsoftware für eine Touchpad-Alarmtest-Funktion
  • Anschlussmöglichkeit an ein externes Überwachungssystem
Überwachungssystem:
  • Das Kompressorschutzsystem überwacht die Leistung und stellt die Betriebsparameter automatisch auf interne und externe Bedingungen ein
  • Der Alarm für extreme Umgebungsbedingungen wird ausgelöst, sobald sich die Umgebungstemperatur negativ auf die Leistung auswirken könnte
  • Das Spannungsüberwachungssystem weist darauf hin, wenn die Betriebsspannung unter sichere Werte absinkt und die Spannungsregelung zugeschaltet wird
  • Integrierte Stromversorgungsüberwachung mit Digitalanzeige der eingehenden Netzspannung
  • Integrierter Überspannungsschutz
  • Clean Filter” Filterreinigungsanzeige
Bauweise:
  • Niedrige Höhe gewährleistet einfachen Zugang zum Inhalt
  • Dickwandiges Stahlgehäuse mit stoßfester Pulver-Einbrennlackierung
  • Stabiler Deckel mit Gegengewicht, Schloss und unabhängigem Innendeckel
  • Doppelte Deckeldichtung minimiert Vereisung
  • Mindestens 12.7 cm dicke, eingeschäumte, geschlossenzellige FCKW-freie Urethan-Isolation
  • Kabeldurchführung mit einem Durchmesser von 2.54 cm und Deckel
  • Äußerst robuste, versenkte, drehbare Laufrollen
Bestellinformationen:
Verwendet standardmäßige Thermo Scientific Lagergestelle und Hartfaserkarton-Boxen, die separat erhältlich sind.Das  208/230 V-Modell ist mit einem P6-Stecker ausgestattet. Die 380- und220/240 V-Modelle erfordern einen Festdrahtanschluss.
Specifications
Specifications
Mechanical Cryogenic
Polyurethane Foam
Chest, Thermo Scientific
Push Button LED
Heavy-duty counterbalanced lid with integrated keyed lock and insulated sublids
Alarm, Recorder
7-day Chart Recorder (Optional)
Standard Operation
LN2 Optional
Buck/Boost
Heavy-gauge Steel
CE
Air Cooled
Manual
Not available
Key Lock
4-20mA, dry contacts - stancard
Not Available
Smart-Vue Compatible
Air-Cooled