Learn More
Simport™ Scientific Kryoröhrchen
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Certified Rnase-, DNase-, Pyrogen- and DNA-free, CE |
|---|---|
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.49 in. |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| DNase-frei | Ja |
| Material | Polypropylene |
Spezifikation
| Certified Rnase-, DNase-, Pyrogen- and DNA-free, CE | |
| Autoclavable | |
| Polypropylene | |
| 0.25 in. Turn Super Fast External | |
| Ja |
| 0.49 in. | |
| Ja | |
| Sterile | |
| Storing biological material, human or animal cells | |
| Yes |