Learn More
Heathrow Scientific™ Boxen für Kryofläschchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11374015 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Verschieden (Blau, Rot, Gelb)
Weiß
Höhe (metrisch):
5 cm
7,5 cm
Packungsgröße:
12 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Höhe (metrisch) unitSize
11374015 Weiß 5 cm 12 Stück
11394015 Weiß 7,5 cm 12 Stück
12305043 Verschieden (Blau, Rot, Gelb) 5 cm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374015 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. HS2860A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wählen der erforderlichen Größe des Kartons und Anpassen der Trennwand an die gewünschten Röhrchenanforderungen Heathrow Scientific™ Boxen für Kryofläschchen bestehen aus Karton mit Belüftungsöffnungen, um die Luftzirkulation zu ermöglichen.
  • Zur Lagerung in LN2 oder in mechanischen Tiefkühlgeräten
  • Farben ermöglichen eine einfache Identifizierung und Sortierung
  • Untere Belüftungsöffnungen ermöglichen eine schnellere Zirkulation und Entfernung von Kaltluft, Dampf oder LN2
  • Alle Boxen haben eine Stellfläche von 133 x 133 mm, zwei verschieden Höhen auswählbar
  • Trennfächer sind separat zu bestellen
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Karton
Form Quadratisch
Typ Kryobox
Aufnahmevermögen 1,5 bis 2 ml-Röhrchen
Enthält Deckel
Menge 12/Packung
Abmessungen (L x B x H) 133 x 133x 50 mm
Länge (angloamerikanisch) 5,2 in.
Länge (metrisch) 13,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,2 in.
Breite (metrisch) 13,3 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (metrisch) 5 cm