Beschreibung
- Zur Lagerung in LN2 oder in mechanischen Tiefkühlgeräten
- Farben ermöglichen eine einfache Identifizierung und Sortierung
- Untere Belüftungsöffnungen ermöglichen eine schnellere Zirkulation und Entfernung von Kaltluft, Dampf oder LN2
- Alle Boxen haben eine Stellfläche von 133 x 133 mm, zwei verschieden Höhen auswählbar
- Trennfächer sind separat zu bestellen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Sortiert (Blau, Rot, Gelb) |
| Material | Pappe |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Kryobox |
| Aufnahmevermögen | 1,5 bis 2 ml-Röhrchen |
| Enthält | Deckel |
| Menge | 12/Packung |
| Abmessungen (L x B x H) | 133 x 133 x 50 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,2 in. |
| Länge (metrisch) | 13,3 cm |
| Mehr anzeigen |