Learn More
Heathrow Scientific™ Trennwände für Kryofläschchen-Boxen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11384015 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
81 (1,5 bis 2 ml-Röhrchen)
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
11384015 81 (1,5 bis 2 ml-Röhrchen) 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11384015 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. HS2860H
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Passen Sie die Trennwand an Ihre Erfordernisse für Röhrchen an, und wählen Sie die entsprechende Größe aus. Heathrow Scientific™ Trennwände für Kryofläschchen-Boxen bestehen aus Karton.
  • Zur Verwendung mit Boxen für Kryofläschchen
  • Aus Karton
  • Passend für 1,5/2,0 ml-Röhrchen
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Karton
Form Quadratisch
Typ Kryobox-Trennwand
Aufnahmevermögen 81 (1,5 bis 2 ml-Röhrchen)
Menge 12/Packung
Röhrchen-Array 9 x 9
Durchmesser (metrisch) Well 12 mm