Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific CryoMed Beutelpressen
Artikelnummer. 30968820 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Delmed 2030-2
Gambro DF -200
Gambro DF -700
Nexell R4R9955 (Fenwal 4R5462)
Aufnahmevermögen:
Beutel (2)
Beutel (4)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30968820
Marke: Thermo Scientific™ 4000317
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Durchführen von Gefrieranwendungen mit kontrollierter Rate mit einem Tiefkühlgerät mit Stufenregelung und diesen CryoMed Beutelgefrierpressen.
Zubehör für Thermo Scientific™ CryoMed™ und CryoPlus Tiefkühlgeräte mit kontrollierter Einfrierapplikation
Mit kontrollierter Einfrierapplikation.
Beutelpressen für Nexell, Fenwal, Gambro und Delmed. Kapazität: 2 bis 4 Beutel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Delmed 2030-2
Zur Verwendung mit (Geräte) CryoMed 7452, 7453, 7473, 7454, 7455, 7474, 7458
Aufnahmevermögen Beutel (4)