Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed Sensoren
Artikelnummer. 10061204 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für 1.2/2.0 Kryo Rohr in CryoMed
Für 4.0/5.0 Kryo Rohr in CryoMed
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10061204 Für 1.2/2.0 Kryo Rohr in CryoMed 1 Stück
10590275 Für 4.0/5.0 Kryo Rohr in CryoMed 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10061204 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 4000385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00 €
    603.00 € / 1 Stück
    Sparen 17.00 €
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verbessern Sie die Funktionalität Ihrer Thermo Scientific™ Cryomed™ Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung mit diesen CryoMed Sensoren.
Für Thermo Scientific CryoMed Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung.
Thermoelement-Sensoren für Kryoröhrchen, Ummantelung Straw und Probenröhrchen.
  • Stecker im Lieferumfang inbegriffen
Für kontrollierte Einfrierapplikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung TC-Sensor
Typ TC-Sensor
Kapazität (angloamerikanisch) 7,06 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 2 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Für 1.2/2.0 Kryo Rohr in CryoMed
Steckertyp Männlich
Aufnahmevermögen Kryoröhrchen, ummantelte Halme, Fläschchen