Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus Kanister, Rahmen, Trenner
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
CryoPlus 1
CryoPlus 1 , CryoPlus 2, 3 CryoPlus
CryoPlus 1 , CryoPlus 2, CryoPlus 3, 4 CryoPlus
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
CryoPlus 2
CryoPlus 3
CryoPlus 4
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
Aufnahmevermögen:
Beutel (25 ml)
Fenwal 4R5461 Beutel (250 ml)
Fenwal 4R5462 Beutel (500 ml)
Fenwal 4R9951 Beutel (50 ml)
Fläschchen (2 ml)
Gambro DF-200 Beutel (500 ml)
Gambro DF-700 Beutel (700 ml)
Typ:
Kassetten
Lagerung mit Kanistern uns Strohhalmen, Dampfphase
Plattformtrenner
Rahmen, Dampfphase
Rahmen, Flüssigphase; Beutelkapazität 250 ml, Fenwal 4R5461, für 4 Kassetten
Rahmen, flüssige Phase
Rahmen, flüssige Phase; Beutelkapazität 500 ml, Fenwal 4R5462, für 4 Kassetten
Rahmen, flüssige Phase; Beutelkapazität 500 ml, Gambro DF-200, für 4 Kassetten
Rahmen, flüssige Phase; Beutelkapazität 700 ml, Gambro DF-700, für 4 Kassetten
Schiebekanister
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
6 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific CryoPlus Kanister, Rahmen und Gitter sind für den Gebrauch mit CryoPlus LN2-Kryokonservierungssystemen vorgesehen.
Entwickelt für maximale Kapazität und Probenschutz.
Rahmen (flüssig)
- 50 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R9951, für 7 Kanister
- 250 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R5461, für 4 Kanister
- 500 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R5462, für 4 Kanister
- 500 ml Beutelkapazität, Gambro DF-200, für 4 Kanister
- 700 ml Beutelkapazität, Gambro DF-700, für 4 Kanister
Kanister
- 50 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R9951, Ausschwingarm-Kanister
- 250 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R5461, Schiebekanister
- 500 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R5462, Schiebekanister
- 500 ml Beutelkapazität, Gambro DF-200, Schiebekanister
- 500 ml Beutelkapazität, Gambro DF-200, Ausschwingarm-Kanister
- 700 ml Beutelkapazität, Gambro DF-700, Ausschwingarm-Kanister
- 700 ml Beutelkapazität, Gambro DF-700, Ausschwingarm-Kanister
Plattformtrenner
- 50 ml Fenwal 4R9951 für Rahmen und Kanister
- 250 ml Fenwal 4R5461 für Rahmen und Kanister
- 500 ml Fenwal 4R5462 für Rahmen und Kanister
- 500 ml Gambro DF-200 für Rahmen und Kanister
- 700 ml Gambro DF-700 für Rahmen und Kanister
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rahmen, flüssige Phase; Beutelkapazität 500 ml, Gambro DF-200, für 4 Kassetten |
| Kapazität (metrisch) | 700 mL |
| Ausführung der Tür | Schiebbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CryoPlus 1 , CryoPlus 2, CryoPlus 3, 4 CryoPlus |
| Aufnahmevermögen | Gambro DF-200 Beutel (500 ml) |