Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Plattformerhöhungen und Rahmen für Gasphase
Artikelnummer. 15104649 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
CryoPlus 1 , Rack # 4000005
CryoPlus 1 und 2, Racks 4000003, 4000004, 4000011
CryoPlus 1 und 2, Gestelle 4000001, 4000002, 4000379
CryoPlus 3, Racks 4000001 , 4000002
CryoPlus 4, Racks 4000001 , 4000002 , 40000379
CryoPlus 4, Racks 4000003 , 4000004 , 4000011
CryoPlus 4, Racks 4000005
Außenhöhe (angloamerikanisch):
3,5 Zoll
4 Zoll
5 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Außenhöhe (angloamerikanisch) unitSize
15104649 CryoPlus 1 und 2, Racks 4000003, 4000004, 4000011 5 Zoll 1 Stück
10192054 CryoPlus 1 , Rack # 4000005 4 Zoll 1 Stück
10673175 CryoPlus 1 und 2, Gestelle 4000001, 4000002, 4000379 3,5 Zoll 1 Stück
10642425 CryoPlus 3, Racks 4000001 , 4000002 3,5 Zoll 1 Stück
10556654 CryoPlus 4, Racks 4000001 , 4000002 , 40000379 3,5 Zoll 1 Stück
15196395 CryoPlus 4, Racks 4000003 , 4000004 , 4000011 5 Zoll 1 Stück
15865232 CryoPlus 4, Racks 4000005 4 Zoll 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 15104649
Marke: Thermo Scientific™ 4000061
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Plattformerhöhungen und Rahmen für Gasphase sind zur Verwendung mit CryoPlus™ LN2 Tiefkühllagerungssystemen gedacht.
Vervollständigen Sie Ihre Lagerungslösung für die Dampfphase und integrieren Sie die Thermo Scientific™ CryoPlus™ Plattformerhöhungen und -rahmen für die Dampfphasenaufbewahrung in Ihr CryoPlus™ LN2-Kryokonservierungssystem.
Vertikal
  • 5,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000011
Quadratisch
  • 3,5 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000001
  • 3,5 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000002
  • 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000005
  • 5,0 Zoll-Podest für Gestell Modell Nr. 4000003
  • 5,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000004
SUC-1 (Gestell zur Aufbewahrung von Kanisterstöcken)
  • 3,5 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000379
Dreieckig
  • 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000097
  • 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000100
  • 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000101
  • 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000108
  • 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000109
  • 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000110
  • 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000111
Rahmen
  • Beutelkapazität 50 ml, Fenwal 4R9951, 6 Plätze für Kassetten
  • Beutelkapazität 250 ml, Fenwal 4R5461, 4 Plätze für Kassetten
  • Beutelkapazität 500 ml, Fenwal 4R5462, 4 Plätze für Kassetten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Podest
Kapazität (metrisch) 500 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) CryoPlus 1 und 2, Racks 4000003, 4000004, 4000011
Außenhöhe (angloamerikanisch) 5 Zoll
Aufnahmevermögen Gestelle
Fassungsvermögen des Gestells 2