Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Plattformerhöhungen und Rahmen für Gasphase
Thermo Scientific™ Plattformerhöhungen und Rahmen für Gasphase sind zur Verwendung mit CryoPlus™ LN2 Tiefkühllagerungssystemen gedacht.
Marke:  Thermo Scientific™ 4000067
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15196395
  • 718.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Plattformerhöhungen und Rahmen für Gasphase sind zur Verwendung mit CryoPlus™ LN2 Tiefkühllagerungssystemen gedacht.
Vertikal
  • 5,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000011
Quadratisch
  • 3,5 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000001
  • 3,5 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000002
  • 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000005
  • 5,0 Zoll-Podest für Gestell Modell Nr. 4000003
  • 5,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000004
SUC-1 (Gestell zur Aufbewahrung von Kanisterstöcken)
  • 3,5 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000379
Dreieckig
  • 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000097
  • 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000100
  • 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000101
  • 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000108
  • 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000109
  • 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000110
  • 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000111
Rahmen
  • Beutelkapazität 50 ml, Fenwal 4R9951, 6 Plätze für Kassetten
  • Beutelkapazität 250 ml, Fenwal 4R5461, 4 Plätze für Kassetten
  • Beutelkapazität 500 ml, Fenwal 4R5462, 4 Plätze für Kassetten
Spezifikation
Spezifikation
5 Zoll
500 mL
Gestelle
riser
CryoPlus 4, Racks 4000003 , 4000004 , 4000011
4