Learn More
Corning™ Kryokonservierungsbeutel
BIOPHARMA
Product Code. 16673544 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
250 ml
500 mL
750 ml
Unit Size:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) unitSize
16673544 250 ml -
15609293 750 ml 1 Stück
17273584 500 mL 1 Stück
17298440 50 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 16673544 Supplier Corning™ Supplier No. 9120089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.75 €
    73.63 € / 1 Stück
    Sparen 5.12 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
Verfügt über eine proprietäre Polyolefin-/Ethylavinylacetat-Folienmischung, die bei extrem niedrigen Temperaturen flexibel bleibt (-196 °C)
Unser Kryokonservierungsbeutel ist ein einzigartiger Beutelfolienbehälter, der auch bei extrem niedrigen Temperaturen (-196 °C) flexibel °bleibt. Corning Kryobehälter sind für die Lagerung, Konservierung und den Transfer von CD34+ hämatopoetischen Stammzellen (HPCs) konzipiert. Das empfohlene Füllvolumen reicht in vier Standardgrößen von 20 ml bis 190 ml. Die Empfehlung für das Gefriervolumen basiert gilt für horizontales Einfrieren in einer Schutzkassette mit einer Innenstärke von ca. 0,313 in. Corning bietet diesen Einweg-Zellkulturbeutel in Konfigurationen von 50 ml bis 750 ml an. Eine spezielle Mischung aus Polyolefinfolie und firmeneigenen EVA wurde aufgrund seiner Tieftemperatureigenschaften und seiner Fähigkeit, Flexibilität und Klarheit auch im gefüllten Zustand beizubehalten, ausgewählt. Das firmeneigene Membran-Anschlussdesign zeichnet sich durch dünnere Wände für mehr Flexibilität aus und die angebrachte Kappe minimiert die Membranbelastung beim Einfrieren. Das branchenübliche Design der Etiketten-Taschen bietet einfache Handhabung und Rückverfolgbarkeit bei der Beschriftung. -Port 1 verfügt über dünnwandige Membrananschlüsse, zwei PVC-Kabel, Buchsenleisten, Luer-Verschlusskappen und kleine Gleitklemmen. Dieser Einwegbeutel für die Kryokonservierung von Zellen eignet sich ideal für biopharmazeutische Anwendungen in der Grundforschung.
-Für jede Produktionscharge ist ein vollständiges Konformitätszertifikat erhältlich.
Mit Polyolefin-EVA-Mischfolie. Erhältlich in den Größen 50 ml, 250 ml, 500 ml und 750 ml.
Folientyp: Polyolefin-EVA-Mischung
Zwei dünnwandige Membrananschlüsse
Anschluss 1: 4,5„ Länge 0,153„ OD EVA Rohr, teilt sich in zwei 5„ Länge 0,118„ ID x 0,16„ OD PVC-Schlauch mit Luer-Anschlusssbuchsen und Luer-Kappen, mit Schlauchklemmen Merkmale und Vorteile
  • Polyolefinfolie – Eigentumsrechtlich geschützt EVA Eine speziell aufgrund ihrer Tieftemperatureigenschaften ausgewählte Mischung, die gleichzeitig Flexibilität und Klarheit im mit Flüssigkeit gefüllten Zustand beibehält.
  • Membrananschluss – Die befestigte Kappe rastet ein, um den Inhalt zu schützen und um die Membranexposition während der Verwendung zu minimieren
  • Etikettenfach – Unterstützt die Nutzung computergenerierter Etiketten; Produktinformationen lassen sich durch einfaches Öffnen der Gefrierkassette schnell anzeigen
  • Integrierter Füllschlauch – Das einzigartige Fertigungsverfahren zur Sicherung des Füllschlauchs am Behälter macht PVC-Verbindungen zum Flüssigstickstoffspeicherbereich des Behälters überflüssig
  • Schnittstellen/Anschlüsse – Kompatibel mit steriler Verbindungstechnologie und intelligenter Dichtungstechnologie (Sebra™ Rohrschweißgerät Modell 1100); passt in verschiedene Gefrierkassettensysteme
  • Corning Medienzertifikate sind in unserer Ressourcenbibliothek erhältlich.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Enthält Kappen für Luer-Buchsen und Luer-Steckern, mit Klemmschellen, 0,11 ID x 0,16 AD PVC-Anschluss
    Material Polyolefin/EVA-Mischung
    Anzahl pro Karton Je 1
    Anzahl pro Packung 1/Pckg.
    Produkttyp Kryokonservierungsbeutel
    Kapazität (metrisch) 250 ml