Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen, Canes und Kanister für die Tiefkühl-Lagerung
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Maximieren Sie Ihre Lagerkapazitäten mit Thermo Scientific™ Fläschchen, Stöcken und Kanistern für die Kryokonservierung.
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Kryostrohhalm aus Aluminium, 5 ml, 2 Ampullen |
| Typ | Kryostrohhalm |
| Kapazität (metrisch) | 5 mL |
| Farbe | Silber |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2 Ampullen |
| Aufnahmevermögen | Ampullen (2) |