Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen, Canes und Kanister für die Tiefkühl-Lagerung
Artikelnummer. 12750348 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Kryostrohhalm
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 Ampullen
6 Ampullen
9,2 und 10 ml Schale
Kryoröhrchen mit 12,5 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
6 Ampullen
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
12750348 Kryostrohhalm Kryoröhrchen mit 12,5 mm Durchmesser 1 Stück
11874760 Kryostrohhalm 6 Ampullen 6 Ampullen
11884760 Kryostrohhalm 2 Ampullen 1 Stück
15422424 Kryostrohhalm 9,2 und 10 ml Schale 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12750348 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 4000217
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.55 €
    5.20 € / 1 Stück
    Sparen 0.35 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Maximieren Sie Ihre Lagerkapazitäten mit Thermo Scientific™ Fläschchen, Stöcken und Kanistern für die Kryokonservierung.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Cryo Zuckerrohr, Aluminium für 9.2mL und 10 ml Becher
Typ Kryostrohhalm
Kapazität (metrisch) 10 mL
Farbe Silber
Zur Verwendung mit (Geräte) Kryoröhrchen mit 12,5 mm Durchmesser
Aufnahmevermögen Kryoröhrchen