Learn More
CELLPATH KRYOSPRAY GEFRIERSPRAY
Artikelnummer. 30226282
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
175 g
Packungsgröße:
175 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30226282 175 g 175 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30226282 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. KNA017300A
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CryoSpray Freezer Spray wurde speziell entwickelt, um frisches Biopsiematerial schnell einzufrieren und so das Risiko morphologischer Schäden durch Eiskristallbildung zu vermeiden. Es wird in einer kompakten, handlichen Aluminiumdose geliefert, mit einer Düse, die eine präzise Ausrichtung des Gefrierstrahls gewährleistet.
  • Hauptvorteile:
  • FCKW-frei
  • Kompakte Größe
  • Hervorragende Kühleigenschaften
  • Directable Jet ermöglicht eine präzise Steuerung
  • Ideal für Paraffinblöcke und frische Gewebeproben
Spezifikation
Produkttyp Gefrierspray
Menge 175 g
Produktidentifikator
  • CRYOSPRAY FREEZER SPRAY - 175g
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare und nicht entzündbare Aerosole Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H229-Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P251-Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P410+P412-Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cryospray