Learn More
CellPath Cryospray Gefrierspray
Artikelnummer. 12705308
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
175 mg
Packungsgröße:
173 Gramm
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 12705308
Marke: CellPath KNA017300A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Speziell für das schnelle Einfrieren von frischem Biopsiematerial entwickelt, um das Risiko von Schäden an der Morphologie durch Eiskristallbildung zu vermeiden.
  • FCKW-frei
  • Präzise Steuerung durch einstellbare Düse
  • Ideal für Paraffinblöcke und frische Gewebeproben
  • Hergestellt aus einem umweltfreundlichen Gasgemisch für eine gute Balance zwischen Kühleffizienz und Kosten
  • Geliefert in einer kompakten, nahtlosen, einfach zu handhabenden Aluminiumdose mit Düse, die eine genaue Richtung des Gefrierstrahls gewährleistet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 175 mg
Typ Kryospray Gefrierspray
Anzahl pro Packung 1 Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Paraffinblöcke und frische Gewebeproben
Menge 175 mg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CRYOSPRAY (FREEZER SPRAY)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare und nicht entzündbare Aerosole Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H229-Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P251-Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P410-Vor Sonnenbestrahlung schützen.
  • P412-Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,1,1,2-Tetrafluoroethane