Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Cryotome™ Kryostaten
Verbessern Sie den Einsatz von Cryotome™ FSE/FE/SME/E Kryostaten mit Thermo Scientific™ Cryotome™ Kryostat-Zubehör.
Marke:  Thermo Scientific™ 1910
Artikelnummer. 12017129
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Verbessern Sie den Einsatz von Cryotome™ FSE/FE/SME/E Kryostaten mit Thermo Scientific™ Cryotome™ Kryostat-Zubehör.
  • Ein an einer senkrechten Achse angebrachter und in verschiedenen Stellungen einstellbarer Wärmeableiter gewährleistet gleichmäßiges Einfrieren und leichtes Entfernen vom Präparat; kann in beliebiger Stellung an der Auffrierleiste betrieben werden
  • Platzieren von Gewebe auf einem Probenteller auf einem Peltier-Element verkürzt die Einfrierzeit
  • Zusammen mit dem Wärmeableiter wird das Gewebe flachdrückt und das Einfrieren von Gewebeproben wird gefördert