Learn More
Epredia™ Cryotome™ Kryostat-Zubehör
Artikelnummer. 10220299 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Abfallschale
Antirollplatte
Antirollplatte aus Glas
Breiter Pinsel (Abfall)
Breites Regal
Kreisförmige Kryokassette, 10 mm
Kryostat Kryokassetten, 25 mm Durchmesser, mit Kreuzschraffur
Kryostat Kryokassetten, 40 mm Durchmesser, mit Kreuzschraffur
Kryostat-Kryokassetten, 25 mm, ringförmig, mit Griff
Kryostat-Kryokassetten, 35 mm, ringförmig, mit Griff
Kühlkörper, Standard
Kühlkörper; doppeltes Gewicht
Messerschutz
Schmale Ablage
Schmaler Pinsel
Tiefkühlleistenabdeckung
Werkzeugablage
Zur Verwendung mit (Geräte):
FSE/FE
FSE/FE/SME/E
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Produkttyp Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10220299 Antirollplatte aus Glas FSE/FE/SME/E 1 Stück
12698166 Kühlkörper, Standard FSE/FE 1 Stück
12087129 Kühlkörper; doppeltes Gewicht FSE/FE 4 Stück
12027129 Abfallschale FSE/FE/SME/E 1 Stück
12658176 Tiefkühlleistenabdeckung FSE/FE/SME/E 1 Stück
12067119 Messerschutz FSE/FE/SME/E 1 Stück
12648186 Breites Regal FSE/FE/SME/E 1 Stück
12658186 Werkzeugablage FSE/FE/SME/E 1 Stück
12668186 Schmale Ablage FSE/FE/SME/E 1 Stück
12047139 Antirollplatte aus Glas FSE/FE/SME/E 1 Stück
12087119 Breiter Pinsel (Abfall) FSE/FE/SME/E 1 Stück
12057119 Schmaler Pinsel FSE/FE/SME/E 1 Stück
12067129 Antirollplatte FSE/FE 1 Stück
12688166 Kryostat Kryokassetten, 40 mm Durchmesser, mit Kreuzschraffur FSE/FE/SME/E 6 Stück
12658036 Kryostat-Kryokassetten, 25 mm, ringförmig, mit Griff FSE/FE/SME/E 4 Stück
12668036 Kryostat-Kryokassetten, 35 mm, ringförmig, mit Griff FSE/FE/SME/E 4 Stück
12688036 Kreisförmige Kryokassette, 10 mm FSE/FE/SME/E 4 Stück
12698176 Kryostat Kryokassetten, 25 mm Durchmesser, mit Kreuzschraffur FSE/FE/SME/E 1 Stück
18 options
Artikelnummer. 10220299
Marke: Epredia™ A78930200
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erweitern Sie die Funktionsmöglichkeiten von Cryotome™ FSE/FE/SME/E Kryostaten mit Epredia™ Cryotome™ Kryostat-Zubehör.
Erweitern Sie die Funktionsmöglichkeiten von Cryotome™ FSE/FE/SME/E Kryostaten mit Thermo Scientific™ Cryotome™ Kryostat-Zubehör.
  • Ein an einem vertikalen Schaft angebrachter multipositionaler Kühlkörper ermöglicht gleichmäßiges Einfrieren und einfaches Entnehmen aus dem Präparat; kann von jeder Position auf der Gefrierleiste aus bedient werden
  • Die Gefrierzeit wird verkürzt, wenn die Gefrierbühne und das Gewebe auf das aktive Peltier-Element gelegt werden
  • Die Gefrierscheibe wird in Verbindung mit einem Kühlkörper verwendet, um die Abflachung und das Einfrieren von Gewebeproben zu unterstützen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Anti-Roll-Platte aus Glas
Produkttyp Antirollplatte aus Glas
Zur Verwendung mit (Geräte) FSE/FE/SME/E