Learn More
Invitrogen™ Cryptic Monoclonal Antibody (221423)
Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Cryptic |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 221423 |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with trehalose and no preservative |
| Gen | CFC1 |
| Gen-Zugriffsnummer | P97766 |
| Gen-Alias | AV265756; b2b970Clo; Cfc1; CFC-1; CFC1B; cripto; cripto, FRL-1, cryptic family 1; cryptic; cryptic family 1; Cryptic family protein 1; cryptic protein; CRYPTICFLJ77897; DTGA2; heterotaxy 2 (autosomal dominant); HTX2; HTX2MGC133213 |
| Mehr anzeigen |