Learn More
Cryptotanshinon, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Crypto-Tanshinone |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H20O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1 |
| Formelmasse | 296.1412 |