Learn More
Cryptotanshinon, TRC
Artikelnummer. 30365240
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30365240 500 mg -
30356478 25 mg 25 Milligramm
30355740 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30365240 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC827480500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35825-57-1
Summenformel C19 H20 O3
Molekulargewicht (g/mol) 296.36
Synonym Phenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, 1,2,6,7,8,9-hexahydro-1,6,6-trimethyl-, (1R)-, Phenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, 1,2,6,7,8,9-hexahydro-1,6,6-trimethyl-, (R)- (8CI), (15R)-Cryptotanshinone, (1R)-1,2,6,7,8,9-Hexahydro-1,6,6-trimethylphenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, Cryototanshinone, Cryptotanshinon, Cryptotanshinone, Tanshinone c
IUPAC-Name (1R)-1,6,6-Trimethyl-2,7,8,9-Tetrahydro-1H-Naphtho[1,2-g][1]Benzofuran-10,11-Dione
SMILES C[C@H]1COC2=C1C(=O)C(=O)c3c4CCCC(C)(C)c4ccc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Crypto-Tanshinone
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H20O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Formelmasse 296.1412