Learn More
Kartell™ PMP (TPX™)-Messzylinder mit hoher Form, glasklar
Artikelnummer. 10555621
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
30 Stück
6 Stück
Kapazität (metrisch):
100 ml
Graduierungen:
10 ml
100 ml
Artikelnummer. 10555621
Marke: Kartell™ 0157400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Reproduzierbarkeit sind permanente Graduierungen eingeprägt.
Zur besseren Reproduzierbarkeit mit permanenten Graduierungen.
  • Hergestellt aus Polymethylpenten (TPX™)
  • Kristallklar
  • Autoklavierbar; kann für Flüssigkeiten bis 170 °C verwendet werden
  • Keine Benetzung und kein Meniskus
  • Chemisch nicht absorbierend und sauberer als Glas
  • Pentagonaler Fuß für zusätzliche Standfestigkeit
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Klasse Klasse B
Max. Temperatur 170 °C
Form Zylindrisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Base Type Pentagonal
Höhe (metrisch) 315 mm
Typ Graduierter Messzylinder