Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Schläuche ohne DEHP
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4,8 mm
4.8 mm
12.7 mm
Außendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
11,20 mm
19 mm
Packungsgröße:
15 Meter
Beschreibung
- Die neue bio-basierte Formulierung bietet die gleiche hervorragende Leistung
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Ungiftig und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
- BPA- und Phthalat-frei
- Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
- Allgemeine Laboranwendungen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Biopharmazeutisches Produkt
- Analysegeräte
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren,
- Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablaufleitung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA Compliant, NSF, 3-A, USP Class VI, Japan Food Sanitation Law (#370/1959,1935/2004/EC and 10/2011/EU) |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,19 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4.8 mm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,25 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 49.2 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 1/32 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.8 mm |
| Zur Verwendung mit | Peristaltik- und Vakuumpumpen |
| Mehr anzeigen |