Learn More
Multiroir™ Aufbewahrungsschubladen, durchsichtiges Polystyrol
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
10 l
30 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Komplett einsehbar
- Kristallklares Polystyrol – wie Glas
- Objektträger-Baugruppe
- Einschubtrenner sind separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 30 l |
| Farbe | Transparent |
| Material | Kristall-Polystyrol |
| Produkttyp | Schublade |
| Menge | Je 1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 542 x 322 x 216 mm |
| Länge (metrisch) | 542 mm |
| Innenlänge (metrisch) | 500 mm |
| Breite (metrisch) | 322 mm |
| Innenbreite (metrisch) | 300 mm |
| Mehr anzeigen |