Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kristallviolett
Artikelnummer. 11455027
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11455027 500 g 500 Gramm
11435027 25 g 25 Gramm
11445027 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11455027
Marke: Thermo Scientific Chemicals B21932.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
Crystal Violet is used as an acid-base indicator, alcohol denaturant, biological stain, textile dye, and an indicator for copper salts. It is a component of gram staining in microorganisms and cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kristallviolett wird als Säure-Basen-Indikator, Alkoholdenaturant, biologisches Färbemittel, Textilfarbstoff und als Indikator für Kupfersalze verwendet. Es ist ein Bestandteil der Gramfärbung in Mikroorganismen und Zelllinien.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Chloroform. Teilweise mit Alkohol und Glycerin mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Oxidationsmitteln, Alkalimetallen, starken Oxidationsmitteln, Ammoniak, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Reduktionsmitteln und Peroxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 548-62-9
Summenformel C25H30ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 407.986
MDL-Nummer MFCD00011750
InChI-Schlüssel ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Violet 3; C.I. 42555
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
IUPAC-Name [4-[bis[4-(Dimethylamino)Phenyl]methyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]-Dimethylazan;Chlorid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Crystal Violet
Schmelzpunkt ∼215°C (decomposition)
UN-Nummer UN3077
Beilstein 4077708
Merck Index 14,4395
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and chloroform. Partially miscible with alcohol and glycerol.
Formelmasse 407.99
Menge 500 g