Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kristallviolett, rein, Indikator
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Crystal Violet |
| Schmelzpunkt | 215.0°C |
| Namenshinweis | Indicator, Pure |
| CAS | 548-62-9, 90-94-8 |
| Summenformel | C25H30ClN3 |
| MDL-Nummer | MFCD00011750 |
| Beilstein | 13, 756 |
| Merck Index | 15, 4430 |
| Synonym | Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Crystal Violet
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: C.I. Basic violet 1,Michler's ketone