Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Kristallviolett-Lösung
Zur bequemen Gram-Färbung von Bakterienzellen. Prolab Diagnostics™ Kristallviolette Lösungskonzentrate sind 10fach aufkonzentrierte, gebrauchsfertige Verdünnungsfärbungen.
9.95 € - 41.25 €
Spezifikation
Lösungstyp | Reagenz |
---|---|
Typ | Kristallviolett |
Zertifizierung/Konformität | (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, (EU) Nr. 453/2010, CE-Zeichen |
Format | Flüssigkeit |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Gramfärbung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12926287
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL7002 |
2 l |
9.95 €
2 Liter |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12906287
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL7000 |
500 ml |
41.25 €
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Pro-Lab Diagnostics bietet ein umfangreiches Sortiment an gebrauchsfertigen und konzentrierten mikrobiologischen Färbelösungen an
- Die Lösungen sind in einer Auswahl an praktischen und wirtschaftlichen Größen erhältlich.
- Alle Färbemittel werden in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften hergestellt
- CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Reagenz | |
(EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, (EU) Nr. 453/2010, CE-Zeichen | |
Zur Gramfärbung | |
Ethanol, C.I. Basic Violet 3, Methanol | |
Gram-Färbelösung |
Kristallviolett | |
Flüssigkeit | |
Dunkellila | |
<20 °°C |