Learn More
Kartell™ PTFE-Kristallisierschale, 100ml, D=64mm MM
Artikelnummer. 10132711
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
350mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10132711 350mL 1 Stück
10162851 100 ml 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10132711
Marke: Kartell™ 0063400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus PTFE für gute chemische, mechanische und Hitzebeständigkeit. Das Kartell™ Kristallisationsgefäß eignet sich am besten für Auflösungen und Aufschlüsse mit Säuren und korrosiven Stoffen.
  • Ausgezeichnete chemische, mechanische und Hitzebeständigkeit
  • Kann sicher im Dauerbetrieb bei -270 °C bis 250 °C verwendet werden
  • Besonders geeignet für Auflösungen und Aufschlüsse mit Säuren und korrosiven Stoffen
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Farbe Weiß
Material PTFE
Kapazität (metrisch) 350mL
Außendurchmesser (metrisch) 100mm
Höhe (metrisch) 62,22mm
Product Type Kristallisationsgefäß