Learn More
Kartell™ PTFE-Kristallisierschale, 100ml, D=64mm MM
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
350mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ausgezeichnete chemische, mechanische und Hitzebeständigkeit
- Kann sicher im Dauerbetrieb bei -270 °C bis 250 °C verwendet werden
- Besonders geeignet für Auflösungen und Aufschlüsse mit Säuren und korrosiven Stoffen
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | PTFE |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 64mm |
| Höhe (metrisch) | 54,48mm |
| Product Type | Kristallisationsgefäß |