missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CS Citrate Synthase Antibody (CL2548) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-36772AF350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CS Citrate Synthase Monoclonal antibody specifically detects CS Citrate Synthase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| CS Citrate Synthase | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| citrate synthase, citrate synthase, mitochondrial, EC 2.3.3, EC 2.3.3.1 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from O75390, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 1431 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL2548 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur