Learn More
CS Citrate Synthase Antibody (CL2548), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18685575 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18685575 25 μL 25 Mikroliter
18171778 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18685575
Marke: Novus Biologicals NBP23677225ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
CS Citrate Synthase Monoclonal specifically detects CS Citrate Synthase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CS Citrate Synthase
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon CL2548
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer O75390
Gen-Alias citrate synthase, citrate synthase, mitochondrial, EC 2.3.3, EC 2.3.3.1
Gensymbole CS
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:ADLIPKEQARIKTFRQQHGKTVVGQITVDMMYGGMRGMKGLVYETSVLDPDEGIRFRGFSIPECQKLLPKAKGGEEPLPEGLFWLLVTGHIPTEEQVSWL
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1431
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Rekonstitution Protein A purified
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1