Learn More
BD Biosciences™ CS&T Beads (CE/IVD)
Artikelnummer. 15806349
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Tests:
150 Tests
50 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Tests unitSize
15806349 50 Tests 1 Stück
15816349 150 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15806349 Lieferant BD Biosciences™ Lieferanten-Nr. 656504
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bieten eine standardisierte Methode zur Qualitätskontrolle der Optik, Elektronik und Fluidik des Geräts sowie zur Anpassung der Fluoreszenzkompensation.
  • Wird auf einem BD Durchflusszytometer verwendet.
  • Bietet eine standardisierte Methode zur Qualitätskontrolle der Optik, Elektronik und Fluidik des Geräts sowie zur Anpassung der Fluoreszenzkompensation.
  • Bei einigen BD-Geräten werden BD CS&T Beads auch zur Einstellung der Detektorspannungen verwendet.
  • Suspension von Fluorosphären mit gleichmäßiger und stabiler Größe und Fluoreszenzintensität.
  • Wird für die Qualitätskontrolle (QC) von Geräten verwendet, um Leistungsmessungen unterstützter Durchflusszytometer zu charakterisieren, zu verfolgen und zu melden.
  • Gefärbt mit Fluorochromen, die von den Lasern des Zytometers angeregt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Fläschchen lichtgeschützt bei 2 bis 8 °C lagern.
Anzahl Tests 50 Tests
Stabilität Die Beads sind bis zu dem auf dem Fläschchenetikett angegebenen Verfallsdatum stabil, bei Lagerung gemäß den Angaben.Nicht nach dem auf dem Produktetikett angegebenen Verfallsdatum verwenden.Nach der Verdünnung sind die Beads 8 Stunden lang bei 2 °C – 25 °C stabil
Produkttyp Fluoreszierende Polystyrol-Beads