Learn More
BD Biosciences™ CS&T IVD-Beads (CE/IVD)
Artikelnummer. 15846339
Change view
Click to view available options
Anzahl Tests:
150 Tests
50 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Tests unitSize
15846339 50 Tests 1 Stück
15856339 150 Tests 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15846339
Marke: BD Biosciences™ 656046
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dient zum Einrichten des Zytometers, zur täglichen Qualitätskontrolle und zum Festlegen der Lyse-/Waschanwendungseinstellungen.
  • Für die In-vitro-Diagnostik mit BD FACSCanto™ II Durchflusszytometern mit BD FACSDiva™ Software.
  • Dient zur Einrichtung des Zytometers, zur Durchführung der täglichen Qualitätskontrolle (QK) und zur Bestimmung der Einstellungen für die Lyse/Wash-(LW)-Anwendung.
  • Gefärbt mit Fluorochromen, die von den Lasern des Zytometers angeregt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Fläschchen lichtgeschützt bei 2 bis 8 °C lagern.
Anzahl Tests 50 Tests
Stabilität Die Beads sind bis zu dem auf dem Fläschchenetikett angegebenen Verfallsdatum stabil, bei Lagerung gemäß den Angaben.Nicht nach dem auf dem Produktetikett angegebenen Verfallsdatum verwenden.Nach der Verdünnung sind die Beads 8 Stunden lang bei 2 °C – 25 °C stabil
Produkttyp Fluoreszierende Polystyrol-Beads