Beschreibung
- Für die In-vitro-Diagnostik mit BD FACSCanto™ II Durchflusszytometern mit BD FACSDiva™ Software.
- Dient zur Einrichtung des Zytometers, zur Durchführung der täglichen Qualitätskontrolle (QK) und zur Bestimmung der Einstellungen für die Lyse/Wash-(LW)-Anwendung.
- Gefärbt mit Fluorochromen, die von den Lasern des Zytometers angeregt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Fläschchen lichtgeschützt bei 2 bis 8 °C lagern. |
| Anzahl Tests | 150 Tests |
| Stabilität | Die Beads sind bis zu dem auf dem Fläschchenetikett angegebenen Verfallsdatum stabil, bei Lagerung gemäß den Angaben.Nicht nach dem auf dem Produktetikett angegebenen Verfallsdatum verwenden.Nach der Verdünnung sind die Beads 8 Stunden lang bei 2 °C – 25 °C stabil |
| Produkttyp | Fluoreszierende Polystyrol-Beads |