Learn More
BD Biosciences™ CS&T Research Beads für die Verwendung mit BD FACSDiva™ Version 7 oder höher (RUO)
Artikelnummer. 15846329
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Tests:
150 Tests
50 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Tests Packungsgröße
15846329 150 Tests 1 Stück
15836329 50 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15846329 Supplier BD Biosciences™ Supplier No. 655051
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Automatische Charakterisierung, Verfolgung und Protokolle von Messungen unterstützter digitaler BD Durchflusszytometer.
  • Entwickelt für BD™ Durchflusszytometer mit BD FACSuite™ Softwareversion 7.0 oder höher.
  • Mit FC Beads kann die Software Messungen unterstützter digitaler BD Durchflusszytometer automatisch charakterisieren, verfolgen und melden.
  • Die CS&T Research Beads werden mit Fluorochromen gefärbt, die von den Lasern des Zytometers angeregt werden.
  • Bietet Kosteneffizienz mit niedrigen Kosten pro Test und mehreren Kit-Konfigurationen.
  • Hergestellt unter GMP für verbesserte Qualität und Reproduzierbarkeit.
  • Verbessert den Arbeitsablauf bei der Einrichtung von Zytometern und unterstützt über 100 Laser- und -Filterkombinationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung Fläschchen lichtgeschützt bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren.
Anzahl Tests 150 Tests
Stabilität Die Beads sind bis zu dem auf dem Flaschenetikett angegebenen Verfallsdatum stabil, bei Lagerung gemäß der Angaben. Nicht nach dem auf dem Produktetikett angegebenen Verfallsdatum verwenden. Nach der Verdünnung sind die Beads 24 Stunden bei 2 °C-8 °C oder 8 Stunden lang bei 15 °C-25 °C stabil, wenn sie vor Lichteinwirkung geschützt sind
Produkttyp Fluoreszierende Polystyrol-Beads