missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Biosciences™ CS &T RUO Beads

Artikelnummer. 15849991
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Tests:
50 Tests
Packungsgröße:
50 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Tests Packungsgröße
15849991 50 Tests 50 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15849991 Lieferant BD Biosciences™ Lieferanten-Nr. 661414
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Automatische Charakterisierung, Verfolgung und Berichterstattung von Leistungsmessungen unterstützter Systeme BD Durchflusszytometer.

  • Verwendung mit BD Accuri C6 Plus, BD FACSLyric RUO und BD FACSMelody.
  • Ermöglichen Sie der Software, Leistungsmessungen der unterstützten Systeme automatisch zu charakterisieren, zu verfolgen und zu melden. BD Durchflusszytometer.
  • Wird für die Qualitätskontrolle von Instrumenten (QC) verwendet, um Leistungsmessungen von unterstützten Durchflusszytometern zu charakterisieren, zu verfolgen und darüber zu berichten, sowie für die Lasereinrichtung.
  • Gefärbt mit Fluorochromen, die von den Lasern des Zytometers angeregt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Fläschchen lichtgeschützt bei 2 bis 8 °C lagern.
Enthält Ein 3 ml-Fläschchen bei 50 Tests pro Fläschchen
Anzahl Tests 50 Tests
Stabilität Die Beads sind bis zu dem auf dem Fläschchenetikett angegebenen Verfallsdatum stabil, bei Lagerung gemäß den Angaben. Nicht nach dem auf dem Produktetikett angegebenen Verfallsdatum verwenden. Nach der Verdünnung sind die Kügelchen bei Lichtschutz 24 Stunden lang °bei 2 °C °bis 8 °C bzw. 8 Stunden lang °bei 15 °C bis 25 °C stabil.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.