missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CSAD Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18552661 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18552661 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18552661

Marke: Novus Biologicals NBP297312V

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CSAD Polyclonal antibody specifically detects CSAD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CSAD
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CSDMGC119355, cysteine sulfinic acid decarboxylase, Cysteine-sulfinate decarboxylase, EC 4.1.1, EC 4.1.1.29, FLJ44987, FLJ45500, MGC119354, MGC119357, PCAP, P-selectin cytoplasmic tail-associated protein, Sulfinoalanine decarboxylase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CSAD fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51380
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.