Learn More
behr Labor-Technik™ CSB 12/E-Präzisionsheizblock
Beschreibung
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl und rostfreiem Edelstahl
- Aufwändige Isolierung des Heizblocks für unbedenkliche Temperaturen an der Gehäuseoberfläche
- Durchlaufende Rinnen in den Bohrungsböden vereinfachen das Probenhandling und steigern die Sicherheit des Anwenders
- Beim Einsetzen der Reaktionsgefäße sorgen die Rinnen für Druckausgleich. So lassen sich die Gefäße passgenau in die Bohrungen absenken und der Anwender kann problemlos mit Einsatzgestellen arbeiten.
- Flüssigkeitsspuren an den Außenwänden der Reaktionsgefäße verdampfen sofort beim Einsetzen der Proben in den heißen Block. Die Rinnen leiten den Dampf ab und verhindern Glasbruch als Folge springender Gefäße.
- Bei Gefäßüberlauf fließt die Probe über die Rinnen nach außen ab. Das vermindert die Gefahr von Säureschäden im Heizblock.
- Die aufwändige Konstruktion garantiert exakte und gleichmäßige Temperaturen an allen Probenstellen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Präzisionsthermostat für 12 Reaktionsgefäße RG, 20 °C bis 300 °C |
| Anzahl Plätze | 12 Probenpositionen |
| Anzahl Tests | 12 Probenpositionen |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Präzisionsheizblock |