Learn More
CSDE1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7204661 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16881464 20 μL 20 Mikroliter
16871464 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16881464
Marke: Proteintech 133191AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
CSDE1 gene ontology annotations related to this gene include regulation of transcription, DNA-templated.
Spezifikation
Antigen CSDE1
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.15 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen CSDE1
Gen-Zugriffsnummer O75534, Q91W50
Gen-Alias CSDE1, D1S155E, KIAA0885, N ras upstream gene protein, NRU, Protein UNR, RP5 1000E10.3, UNR
Gensymbole CSDE1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen CSDE1 Fusion Protein Ag4173
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 229663, 7812
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG