missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CSF2RB Recombinant Human Monoclonal Antibody (9C9)

Artikelnummer. 30535108
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30535108 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30535108

Marke: Invitrogen™ MA560752

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Recombinant Monoclonal Antibody

CSF2RB Recombinant Monoclonal Antibody for ICC/IF, ELISA

The protein encoded by this gene is the common beta chain of the high affinity receptor for IL-3, IL-5 and CSF. Defects in this gene have been reported to be associated with protein alveolar proteinosis (PAP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CSF2RB
Anwendungen ELISA, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 9C9
Konzentration 2.89 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gen Csf2rb
Gen-Zugriffsnummer P32927
Gen-Alias Ai2ca; AI848964; AIC2A; Aic2b; Bc; beta c; beta common cytokine receptor; BetaIl3; Bil3; CD antigen CD131; CD131; CD131 antigen; CDw131; colony stimulating factor 2 receptor beta common subunit; colony stimulating factor 2 receptor, beta 1, low-affinity (granulocyte-macrophage); colony stimulating factor 2 receptor, beta 2, low-affinity (granulocyte-macrophage); colony stimulating factor 2 receptor, beta, low-affinity (granulocyte-macrophage); colony-stimulating factor 2 receptor subunit beta-2; colony-stimulating factor-2 receptor, beta, low-affinity; common beta chain; CSF2RB; Csf2rb1; Csf2rb2; Csfgmrb; cytokine receptor common subunit beta; GM-CSF/IL-3/IL-5 receptor common beta subunit; GM-CSF/IL-3/IL-5 receptor common beta-chain; IL-3 RB; IL-3 Receptor beta; IL-3 receptor class 2 subunit beta; Il3r; IL3R beta; IL-3R class 2 subunit beta; IL3RB; Il3rb1; Il3rb2; IL5RB; interleukin 3 common beta chain; interleukin 3 receptor/granulocyte-macrophage colony stimulating factor 3 receptor, beta (high affinity); interleukin-3 receptor class 2 subunit beta; Interleukin-3 receptor class II beta chain; SMDP5
Gensymbole Csf2rb
Wirtsspezies Human
Immunogen Recombinant Human CSF2RB protein.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1439
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.