Learn More
Velp Scientifica™ CSF6 DIäTETISCHER BALLASTSTOFFEXTRAKTOR 230V/50HZ .
Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50 Hz
230 V, 60 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kurze Filtrationszeit - unter 20 Minuten, auch für 6 Proben
- Pumpe zur Beschleunigung des Filtrationsprozesses und Waschens
- Machen Sie verstopfte Tiegel mit einer Luftpumpe zur Verbesserung der Filtrationsqualität frei
- Elektronische Einstellung des Gegendrucks
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Filtereinheit |
| Kapazität (metrisch) | 150 ml |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Letzte Filtrations- und Waschphase der enzymatischen Methode zur Extraktion von Ballaststoffen |
| Menge | Je 1 |
| Höhe (metrisch) | 420 mm |
| Breite (metrisch) | 750 mm |
| Gewicht (metrisch) | 28 kg |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 60 Hz |