Learn More
MP Biomedicals™ CSM-Arg (Pulver)
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
:
100 g
Beschreibung
Single-Dropout-Komplettergänzungsmischung zur Auswahl von Hefen, die Plasmide mit spezifischen Nährstoffmarkern enthalten, und zur Auswahl von Genfunktionen bei Transformationsexperimenten. Fügen Sie jedem Liter gereinigten Wassers und DOB oder DOBA 0.74 g CSM-Arg hinzu. Autoklavieren Sie danach 25 Minuten lang bei121 °C, um ein komplettes synthetisch definiertes Single-Dropout-Medium für S.cerevisiae zu erhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Single-Dropout-Komplettergänzungsmischung zur Auswahl von Hefen, die Plasmide mit spezifischen Nährstoffmarkern enthalten, und zur Auswahl von Genfunktionen bei Transformationsexperimenten. |
| Menge | 100 g |